Learn More
DWK Life Sciences Frascos ámbar de boca ancha con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Código de producto. p-2712810 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
60 mL
125 ml
125 mL
250 ml
250 mL
500 ml
500 mL
1000 ml
1000 mL
Tamaño del tapón:
28-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
53-400 mm
Cantidad:
12/caja
180/caja
216/caja
24/caja
36/caja
432/caja
60/caja
84/caja
Tamaño de la unidad:
12 PCS
24 PCS
paquete de 12
paquete de 180
paquete de 216
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 432
paquete de 60
paquete de 84
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
12349859 30 mL 28-400 mm 432/caja paquete de 432
11784189 30 ml 28-400 mm 24/caja paquete de 24
12359859 60 mL 33-400 mm 216/caja paquete de 216
11774189 60 ml 33-400 mm 24/caja paquete de 24
12369859 125 mL 38-400 mm 180/caja paquete de 180
10689895 125 ml 38-400 mm 24/caja 24 PCS
11714199 250 ml 45-400 mm 24/caja 24 PCS
12379859 250 mL 45-400 mm 84/caja paquete de 84
12389859 500 mL 53-400 mm 60/caja paquete de 60
11714219 500 ml 53-400 mm 12/caja 12 PCS
11759665 1000 ml 53-400 mm 12/caja paquete de 12
12399859 1000 mL 53-400 mm 36/caja paquete de 36
12 options
Código de producto. 12349859
Marca: DWK Life Sciences W216954
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vidrio ámbar para almacenar polvos fotosensibles.Los frascos ámbar de boca ancha con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™ están disponibles en varias capacidades.
Vidrio ámbar para almacenar polvos fotosensibles.Los frascos ámbar de boca ancha con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™ están disponibles en varias capacidades.
  • Vidrio sodo-cálcico conforme a USP Tipo III
  • Permite eliminar fácilmente el contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,45 in
Material De cristal
Cantidad 432/caja
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 65 mm
Altura (imperial) 2,5 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca