Learn More
DWK Life Sciences Frascos ámbar de boca ancha con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Vidrio ámbar para almacenar polvos fotosensibles.Los frascos ámbar de boca ancha con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™ están disponibles en varias capacidades.
- Vidrio sodo-cálcico conforme a USP Tipo III
- Permite eliminar fácilmente el contenido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 2 oz, 60 ml |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 1,73 in |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 216/caja |
| Color del tapón | Blanco |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Altura (imperial) | 2,95 pulg |
| Mostrar más |