Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Frascos de demanda biológica de oxígeno
- DWK Life Sciences Frascos de DBO Wheaton™
DWK Life Sciences Frascos de DBO Wheaton™
Código de producto. 12443731 Tienda Wheaton Science Products Productos| Código de producto. | Volumen (métrico) | N.º de secuencia | Tapón | Código de barras | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12443731 | 300 ml | De 145 a 168 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12473711 | 60 mL | Opciones | robótico | Sí | paquete de 36 |
| 12463741 | 300 ml | De 289 a 312 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 11718879 | 300 ml | De 49 a 72 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 10678714 | 60 mL | Sin numerar | robótico | No | paquete de 36 |
| 12433711 | 60 mL | De 37 a 72 | Pennyhead | Sí | paquete de 36 |
| 11764179 | 60 mL | De 1 a 36 | robótico | Sí | paquete de 36 |
| 11728879 | 300 ml | De 73 a 96 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 11678308 | 300 ml | Sin numerar | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 10590463 | 300 ml | De 1 a 24 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12731638 | 300 ml | De 25 a 48 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453721 | 300 ml | De 49 a 72 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12473721 | 300 ml | De 73 a 96 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12413731 | 300 ml | De 121 a 144 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12493721 | 300 ml | De 97 a 120 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12433731 | 300 ml | De 145 a 168 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453731 | 300 ml | De 169 a 192 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12473731 | 300 ml | De 193 a 216 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12493731 | 300 ml | De 217 a 240 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12413741 | 300 ml | De 241 a 264 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453741 | 300 ml | De 289 a 312 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12433741 | 300 ml | De 265 a 288 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12473741 | 300 ml | De 313 a 336 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12493741 | 300 ml | De 337 a 360 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12413751 | 300 ml | De 361 a 384 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12433751 | 300 ml | De 385 a 408 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453751 | 300 ml | De 409 a 432 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 11734189 | 300 ml | De 1 a 24 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12403721 | 300 ml | Sin numerar | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 11764219 | 300 ml | De 25 a 48 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12403731 | 300 ml | De 97 a 120 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12423731 | 300 ml | De 121 a 144 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12463731 | 300 ml | De 169 a 192 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12483731 | 300 ml | De 193 a 216 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12403741 | 300 ml | De 217 a 240 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12423741 | 300 ml | De 241 a 264 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
Artikelnummer. 12443731
Marke: DWK Life Sciences 22749707G
Beschreibung
Disponible con tapones pennyhead o robóticos de vidrio
Frascos
- Vidrio de borosilicato, 60 o 300 ml, con o sin numeración
- Con áreas de marcado permanente; las versiones con numeración también incluyen código de barras
- Radio de hombro especialmente diseñado para barrer todo el aire del interior del frasco durante el llenado
- Se recomiendan los frascos de 300 ml para la prueba de DBO de cinco días mencionada en los métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales, 18ª edición, 5210B, 1992
- Los tapones de vidrio de borosilicato intercambiables tienen fondo cónico que también evita la captura de aire
- La boca acampanada del frasco forma un sello de agua alrededor de los tapones que evita que el aire penetre durante la incubación
- La junta del tapón es compatible con las sondas de los principales medidores de DBO y DO
- Los tapones robóticos de vidrio son compatibles con la mayoría de sistemas robóticos
Se utiliza para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales con el fin de determinar la cantidad de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica.
Bestellinformation
Dimensiones:Los frascos de 300 ml tienen un diámetro de 69 x 165 mm de alto; los frascos de 60 ml tienen un diámetro de 43 x 115 mm de alto
Spezifikation
Spezifikation
| Código de barras | Sí |
| Volumen (métrico) | 300 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica |
| Punto de marca | Sí |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.º de secuencia | De 145 a 168 |
| Tapón | Pennyhead |
| Volumen (imperial) | 10,14 oz |
| Altura (imperial) | 6,49 in |
| Altura (métrico) | 16.5 cm |
| Diámetro (imperial) | 2.7 pulg |
| Diámetro (métrico) | 6.9 cm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.