Learn More
DWK Life Sciences Frascos de DBO Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
60 mL
300 ml
N.º de secuencia:
De 1 a 24
De 1 a 36
De 121 a 144
De 145 a 168
De 169 a 192
De 193 a 216
De 217 a 240
De 241 a 264
De 25 a 48
De 265 a 288
De 289 a 312
De 313 a 336
De 337 a 360
De 361 a 384
De 37 a 72
De 385 a 408
De 409 a 432
De 49 a 72
De 73 a 96
De 97 a 120
Opciones
Sin numerar
Tapón:
Pennyhead
robótico
Código de barras:
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
Descripción
Disponible con tapones pennyhead o robóticos de vidrio
Frascos
- Vidrio de borosilicato, 60 o 300 ml, con o sin numeración
- Con áreas de marcado permanente; las versiones con numeración también incluyen código de barras
- Radio de hombro especialmente diseñado para barrer todo el aire del interior del frasco durante el llenado
- Se recomiendan los frascos de 300 ml para la prueba de DBO de cinco días mencionada en los métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales, 18ª edición, 5210B, 1992
- Los tapones de vidrio de borosilicato intercambiables tienen fondo cónico que también evita la captura de aire
- La boca acampanada del frasco forma un sello de agua alrededor de los tapones que evita que el aire penetre durante la incubación
- La junta del tapón es compatible con las sondas de los principales medidores de DBO y DO
- Los tapones robóticos de vidrio son compatibles con la mayoría de sistemas robóticos
Se utiliza para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales con el fin de determinar la cantidad de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica.
Información de órdenes
Dimensiones:Los frascos de 300 ml tienen un diámetro de 69 x 165 mm de alto; los frascos de 60 ml tienen un diámetro de 43 x 115 mm de alto
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sí |
| Volumen (métrico) | 300 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica |
| Punto de marca | Sí |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.º de secuencia | De 145 a 168 |
| Tapón | robótico |
| Volumen (imperial) | 10,14 oz |
| Altura (imperial) | 6,49 in |
| Altura (métrico) | 16.5 cm |
| Mostrar más |