Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Frascos de demanda biológica de oxígeno
- DWK Life Sciences Frascos de DBO Wheaton™
DWK Life Sciences Frascos de DBO Wheaton™
Código de producto. 12423741 Tienda Wheaton Science Products Productos| Product Code. | Volumen (métrico) | N.º de secuencia | Tapón | Código de barras | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12423741 | 300 ml | De 241 a 264 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12473711 | 60 mL | Opciones | robótico | Sí | paquete de 36 |
| 12463741 | 300 ml | De 289 a 312 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 11718879 | 300 ml | De 49 a 72 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 10678714 | 60 mL | Sin numerar | robótico | No | paquete de 36 |
| 12433711 | 60 mL | De 37 a 72 | Pennyhead | Sí | paquete de 36 |
| 11764179 | 60 mL | De 1 a 36 | robótico | Sí | paquete de 36 |
| 11728879 | 300 ml | De 73 a 96 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 11678308 | 300 ml | Sin numerar | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 10590463 | 300 ml | De 1 a 24 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12731638 | 300 ml | De 25 a 48 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453721 | 300 ml | De 49 a 72 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12473721 | 300 ml | De 73 a 96 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12413731 | 300 ml | De 121 a 144 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12493721 | 300 ml | De 97 a 120 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12433731 | 300 ml | De 145 a 168 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453731 | 300 ml | De 169 a 192 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12473731 | 300 ml | De 193 a 216 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12493731 | 300 ml | De 217 a 240 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12413741 | 300 ml | De 241 a 264 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453741 | 300 ml | De 289 a 312 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12433741 | 300 ml | De 265 a 288 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12473741 | 300 ml | De 313 a 336 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12493741 | 300 ml | De 337 a 360 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12413751 | 300 ml | De 361 a 384 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12433751 | 300 ml | De 385 a 408 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453751 | 300 ml | De 409 a 432 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 11734189 | 300 ml | De 1 a 24 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12403721 | 300 ml | Sin numerar | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 11764219 | 300 ml | De 25 a 48 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12403731 | 300 ml | De 97 a 120 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12423731 | 300 ml | De 121 a 144 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12443731 | 300 ml | De 145 a 168 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12463731 | 300 ml | De 169 a 192 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12483731 | 300 ml | De 193 a 216 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12403741 | 300 ml | De 217 a 240 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
Product Code. 12423741
Brand: DWK Life Sciences 22749711G
Description
Disponible con tapones pennyhead o robóticos de vidrio
Frascos
- Vidrio de borosilicato, 60 o 300 ml, con o sin numeración
- Con áreas de marcado permanente; las versiones con numeración también incluyen código de barras
- Radio de hombro especialmente diseñado para barrer todo el aire del interior del frasco durante el llenado
- Se recomiendan los frascos de 300 ml para la prueba de DBO de cinco días mencionada en los métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales, 18ª edición, 5210B, 1992
- Los tapones de vidrio de borosilicato intercambiables tienen fondo cónico que también evita la captura de aire
- La boca acampanada del frasco forma un sello de agua alrededor de los tapones que evita que el aire penetre durante la incubación
- La junta del tapón es compatible con las sondas de los principales medidores de DBO y DO
- Los tapones robóticos de vidrio son compatibles con la mayoría de sistemas robóticos
Se utiliza para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales con el fin de determinar la cantidad de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica.
Order Info
Dimensiones:Los frascos de 300 ml tienen un diámetro de 69 x 165 mm de alto; los frascos de 60 ml tienen un diámetro de 43 x 115 mm de alto
Specifications
Specifications
| Código de barras | Sí |
| Volumen (métrico) | 300 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica |
| Punto de marca | Sí |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.º de secuencia | De 241 a 264 |
| Tapón | Pennyhead |
| Volumen (imperial) | 10,14 oz |
| Altura (imperial) | 6,49 in |
| Altura (métrico) | 16.5 cm |
| Diámetro (imperial) | 2.7 pulg |
| Diámetro (métrico) | 6.9 cm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.