Learn More
DWK Life Sciences Frascos de DBO Wheaton™
Código de producto. 11734189 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
60 mL
300 ml
N.º de secuencia:
De 1 a 24
De 1 a 36
De 121 a 144
De 145 a 168
De 169 a 192
De 193 a 216
De 217 a 240
De 241 a 264
De 25 a 48
De 265 a 288
De 289 a 312
De 313 a 336
De 337 a 360
De 361 a 384
De 37 a 72
De 385 a 408
De 409 a 432
De 49 a 72
De 73 a 96
De 97 a 120
Opciones
Sin numerar
Tapón:
Pennyhead
robótico
Código de barras:
No
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
Código de producto. Volumen (métrico) N.º de secuencia Tapón Código de barras unitSize
11734189 300 ml De 1 a 24 Pennyhead paquete de 24
12473711 60 mL Opciones robótico paquete de 36
12463741 300 ml De 289 a 312 Pennyhead paquete de 24
11718879 300 ml De 49 a 72 Pennyhead paquete de 24
10678714 60 mL Sin numerar robótico No paquete de 36
12433711 60 mL De 37 a 72 Pennyhead paquete de 36
11764179 60 mL De 1 a 36 robótico paquete de 36
11728879 300 ml De 73 a 96 Pennyhead paquete de 24
11678308 300 ml Sin numerar robótico paquete de 24
10590463 300 ml De 1 a 24 robótico paquete de 24
12731638 300 ml De 25 a 48 robótico paquete de 24
12453721 300 ml De 49 a 72 robótico paquete de 24
12473721 300 ml De 73 a 96 robótico paquete de 24
12413731 300 ml De 121 a 144 robótico paquete de 24
12493721 300 ml De 97 a 120 robótico paquete de 24
12433731 300 ml De 145 a 168 robótico paquete de 24
12453731 300 ml De 169 a 192 robótico paquete de 24
12473731 300 ml De 193 a 216 robótico paquete de 24
12493731 300 ml De 217 a 240 robótico paquete de 24
12413741 300 ml De 241 a 264 robótico paquete de 24
12453741 300 ml De 289 a 312 robótico paquete de 24
12433741 300 ml De 265 a 288 robótico paquete de 24
12473741 300 ml De 313 a 336 robótico paquete de 24
12493741 300 ml De 337 a 360 robótico paquete de 24
12413751 300 ml De 361 a 384 robótico paquete de 24
12433751 300 ml De 385 a 408 robótico paquete de 24
12453751 300 ml De 409 a 432 robótico paquete de 24
12403721 300 ml Sin numerar Pennyhead paquete de 24
11764219 300 ml De 25 a 48 Pennyhead paquete de 24
12403731 300 ml De 97 a 120 Pennyhead paquete de 24
12423731 300 ml De 121 a 144 Pennyhead paquete de 24
12443731 300 ml De 145 a 168 Pennyhead paquete de 24
12463731 300 ml De 169 a 192 Pennyhead paquete de 24
12483731 300 ml De 193 a 216 Pennyhead paquete de 24
12403741 300 ml De 217 a 240 Pennyhead paquete de 24
12423741 300 ml De 241 a 264 Pennyhead paquete de 24
36 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11734189
Brand: DWK Life Sciences 22749701G
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Disponible con tapones pennyhead o robóticos de vidrio
Disponible con tapones pennyhead o robóticos de vidrio
Frascos
  • Vidrio de borosilicato, de 60 o 300 ml, con o sin numeración
  • Con áreas de marcado permanente; las versiones con numeración también incluyen código de barras
  • Radio de hombro especialmente diseñado para barrer todo el aire del interior del frasco durante el llenado
  • Se recomiendan los frascos de 300 ml para la prueba de DBO de cinco días mencionada en Métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales, 18.ª edición, 5210B, 1992
Tapones
  • Los tapones de vidrio de borosilicato intercambiables tienen fondo cónico que también evita la captura de aire
  • La boca acampanada del frasco forma un sello de agua alrededor de los tapones que evita que el aire penetre durante la incubación
  • La junta del tapón es compatible con las sondas de los principales medidores de DBO y DO
  • Los tapones robóticos de vidrio son compatibles con la mayoría de sistemas robóticos
Se utiliza para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica.
Ordreinfo
Dimensiones:Los frascos de 300 ml tienen un diámetro de 69 x 165 mm de alto; los frascos de 60 ml tienen un diámetro de 43 x 115 mm de alto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Código de barras
Volumen (métrico) 300 ml
Para utilizar con (aplicación) Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica
Punto de marca
Material Vidrio de borosilicato
N.º de secuencia De 1 a 24
Tapón Pennyhead
Volumen (imperial) 10,14 oz
Altura (imperial) 6,49 in
Altura (métrico) 16,5 cm
Diámetro (imperial) 2,7 in
Diámetro (métrico) 6,9 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.