Learn More
DWK Life Sciences Tapones fenólicos de rosca en color negro Wheaton™ con revestimiento de caucho blanco recubierto con PTFE 14B
Código de producto. 12416171 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
24-400
8-425
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
12416171 24-400 paquete de 200
11511235 8-425 200 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12416171 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W242711
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un sellado interior completamente inerte y una superficie para la muestra o el producto
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Fenólico
Material de revestimiento TFE, caucho de butadieno estireno
Tipo de producto Tapón de rosca
Tamaño del tapón 24-400