Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimientos de caucho 14B cubiertos con PTFE para viales E-Z Ex-Traction™ Wheaton™
Código de producto. 10757443 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vial de 10 ml
Vial de 2 y 4 ml
Vial de 20 ml
Vial de 8 ml
Acabado del cuello:
13-425
15-425
22-400
24-400
N.º por caja:
100 cajas
1000 cajas
250 cajas
500 cajas
Tamaño de la unidad:
100 PCS
250 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Acabado del cuello N.º por caja unitSize
10757443 Vial de 2 y 4 ml 13-425 250 cajas 250 PCS
10727633 Vial de 2 y 4 ml 13-425 1000 cajas paquete de 1000
10393363 Vial de 8 ml 15-425 250 cajas paquete de 250
10140203 Vial de 8 ml 15-425 1000 cajas paquete de 1000
10303563 Vial de 10 ml 22-400 100 cajas paquete de 100
10313563 Vial de 10 ml 22-400 500 cajas paquete de 500
10742973 Vial de 20 ml 24-400 100 cajas 100 PCS
10477403 Vial de 20 ml 24-400 500 cajas paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10757443 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W240820
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para garantizar la máxima seguridad de los productos
  • Esterilizable en autoclave
  • Revestimiento de caucho de butadieno-estireno con recubrimiento de PTFE
  • Excelente resistencia química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Resina fenólica
N.º por caja 250 cajas
Acabado del cuello 13-425
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (equipo) Vial de 2 y 4 ml
Revestimiento del tapón Teflón y goma