Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimientos de caucho 14B cubiertos con PTFE para viales E-Z Ex-Traction™ Wheaton™
Código de producto. 10393363 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vial de 10 ml
Vial de 2 y 4 ml
Vial de 20 ml
Vial de 8 ml
Acabado del cuello:
13-425
15-425
22-400
24-400
N.º por caja:
100 cajas
1000 cajas
250 cajas
500 cajas
Tamaño de la unidad:
100 PCS
250 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Acabado del cuello N.º por caja unitSize
10393363 Vial de 8 ml 15-425 250 cajas paquete de 250
10757443 Vial de 2 y 4 ml 13-425 250 cajas 250 PCS
10727633 Vial de 2 y 4 ml 13-425 1000 cajas paquete de 1000
10140203 Vial de 8 ml 15-425 1000 cajas paquete de 1000
10303563 Vial de 10 ml 22-400 100 cajas paquete de 100
10313563 Vial de 10 ml 22-400 500 cajas paquete de 500
10742973 Vial de 20 ml 24-400 100 cajas 100 PCS
10477403 Vial de 20 ml 24-400 500 cajas paquete de 500
8 options
Código de producto. 10393363
Marca: DWK Life Sciences W240822
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para garantizar la máxima seguridad de los productos
  • Esterilizable en autoclave
  • Revestimiento de caucho de butadieno-estireno con recubrimiento de PTFE
  • Excelente resistencia química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Resina fenólica
N.º por caja 250 cajas
Acabado del cuello 15-425
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (equipo) Vial de 8 ml
Revestimiento del tapón Teflón y goma