Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimientos de caucho 14B cubiertos con PTFE para viales E-Z Ex-Traction™ Wheaton™
Código de producto. 10313563 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vial de 10 ml
Vial de 2 y 4 ml
Vial de 20 ml
Vial de 8 ml
Acabado del cuello:
13-425
15-425
22-400
24-400
N.º por caja:
100 cajas
1000 cajas
250 cajas
500 cajas
Tamaño de la unidad:
100 PCS
250 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Acabado del cuello N.º por caja unitSize
10313563 Vial de 10 ml 22-400 500 cajas paquete de 500
10757443 Vial de 2 y 4 ml 13-425 250 cajas 250 PCS
10727633 Vial de 2 y 4 ml 13-425 1000 cajas paquete de 1000
10393363 Vial de 8 ml 15-425 250 cajas paquete de 250
10140203 Vial de 8 ml 15-425 1000 cajas paquete de 1000
10303563 Vial de 10 ml 22-400 100 cajas paquete de 100
10742973 Vial de 20 ml 24-400 100 cajas 100 PCS
10477403 Vial de 20 ml 24-400 500 cajas paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10313563 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W240825
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para garantizar la máxima seguridad de los productos
  • Esterilizable en autoclave
  • Revestimiento de caucho de butadieno-estireno con recubrimiento de PTFE
  • Excelente resistencia química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Resina fenólica
N.º por caja 500 cajas
Acabado del cuello 22-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (equipo) Vial de 10 ml
Revestimiento del tapón Teflón y goma