Learn More
DWK Life Sciences Tapones fenólicos de rosca con parte superior lisa en color negro Wheaton™
Código de producto. 12435951 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
15-425
18-400
20-400
24-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 200
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
12435951 24-400 paquete de 144
12415081 20-400 paquete de 144
10423332 18-400 paquete de 500
10130721 15-425 paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12435951 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W239300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento seguro y químicamente inerte. Los tapones fenólicos de rosca de parte superior sólida de color negro Wheaton™ se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
Proporcionan un almacenamiento seguro y químicamente inerte.Los tapones fenólicos de rosca con parte superior lisa en color negro Wheaton™ se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
  • Los tapones revestidos de caucho 14B tienen un revestimiento de caucho blanco de estireno-butadieno no tóxico ideal para trabajos con cultivos celulares
  • Cuenta con un revestimiento de pasta de cartón recubierto de papel de aluminio que se puede utilizar con disolventes orgánicos
  • Utilice tapones revestidos de LDPE para agua destilada, patrones analíticos y reactivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Ideal para tareas de cultivo celular
Material Fenólico
Material de revestimiento Caucho de butadieno estireno
Tipo de producto Tapón de rosca
Tamaño del tapón 24-400