Learn More
DWK Life Sciences Tapones fenólicos de rosca con parte superior lisa en color negro Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Proporcionan un almacenamiento seguro y químicamente inerte.Los tapones fenólicos de rosca con parte superior lisa en color negro Wheaton™ se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
- Los tapones revestidos de caucho 14B tienen un revestimiento de caucho blanco de estireno-butadieno no tóxico ideal para trabajos con cultivos celulares
- Cuenta con un revestimiento de pasta de cartón recubierto de papel de aluminio que se puede utilizar con disolventes orgánicos
- Utilice tapones revestidos de LDPE para agua destilada, patrones analíticos y reactivos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para tareas de cultivo celular |
| Material | Fenólico |
| Material de revestimiento | Caucho de butadieno estireno |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Tamaño del tapón | 15-425 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |