Learn More
DWK Life Sciences Tapón fenólico negro de rosca Wheaton™ con revestimiento de caucho
Código de producto. 12453911 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
N.º por caja:
1000 cajas
200/caja
500 cajas
500/caja
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. Acabado del cuello N.º por caja unitSize
12453911 38-415 200/caja paquete de 200
12443911 18-415 500/caja paquete de 500
10748381 13-425 200/caja 200 PCS
10131852 8-425 1000 cajas paquete de 1000
10591332 24-400 500 cajas paquete de 500
10228634 20-400 500 cajas paquete de 500
12423891 38-400 200/caja paquete de 200
7 options
Código de producto. 12453911
Marca: DWK Life Sciences 240269
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revestimiento de caucho blanco de butadieno-estireno no tóxico
  • Esterilizables en autoclave para una esterilización sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Resina fenólica
N.º por caja 200/caja
Acabado del cuello 38-415
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (equipo) Frasco
Revestimiento del tapón Caucho 14B