Learn More
DWK Life Sciences Tapón fenólico negro de rosca Wheaton™ con revestimiento de caucho
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Esterilizables en autoclave para una esterilización sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Resina fenólica |
| N.º por caja | 500/caja |
| Acabado del cuello | 18-415 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |
| Revestimiento del tapón | Caucho 14B |