Learn More
DWK Life Sciences Tapón fenólico negro de rosca con revestimiento de caucho con recubrimiento de PTFE Wheaton™
Código de producto. 10246862 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
N.º por caja:
100 cajas
200 cajas
200/caja
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Acabado del cuello N.º por caja unitSize
10246862 18-400 200 cajas paquete de 200
10630375 33-430 100 cajas paquete de 100
10058860 15-425 200 cajas 200 PCS
10143721 20-400 100 cajas paquete de 100
11744219 28-400 100 cajas paquete de 100
10555160 15-415 200/caja paquete de 200
11774219 33-400 100 cajas paquete de 100
12458712 18-415 200/caja paquete de 200
10778571 13-425 200 cajas 200 PCS
9 options
Código de producto. 10246862
Marca: DWK Life Sciences 240415
Incluye revestimiento de caucho de butadieno-estireno con recubrimiento de PTFE (14B)
  • Diseñado para la seguridad del producto
  • Revestimiento de caucho de TFE/butadieno-estireno
  • Tapón de rosca
  • Fenólico
  • Negro
  • Esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Resina fenólica
N.º por caja 200 cajas
Acabado del cuello 18-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (equipo) Frasco
Revestimiento del tapón PTFE/caucho 14B