Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de lámina metálica
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Buena resistencia a hidrocarburos, aceites, cetonas y alcoholes
- No apto para ácidos o álcalis
- Tamaño del cierre: 33 mm-400
- Fenólico
- Esterilizables en autoclave
- Negro
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Negro |
| Material | Resina fenólica |
| N.º por caja | 100/caja |
| Acabado del cuello | 33-400 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |
| Revestimiento del tapón | Lámina de metal |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?