Learn More
DWK Life Sciences Tapón con parte superior abierta fenólico negro con brida y septum de butilo gris Wheaton™
Shop All Wheaton Science Products ProductsDescription
Tapones de rosca fenólicos negros de repuesto para frascos para medios
- Tapón con parte superior abierta de clorobutilo gris / 50 septos y brida
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Color | Negro |
| Incluye | Brida y septum de butilo gris |
| Material | Resina fenólica |
| N.º por caja | 100/caja |
| Acabado del cuello | 33-430 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de producto | Tapón con parte superior abierta |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |