Learn More
DWK Life Sciences D.B.O. Wheaton™ Aireador
Código de producto. 12433761 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
:
D.B.O. Aireador; porosidad de 40 a 60 μm
Código de producto. 12433761
Marca: DWK Life Sciences 227700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con frascos de 300 ml
  • Frita de vidrio con una porosidad de 40 a 60 micras
  • Vidrio de borosilicato con extraíbles bajos
  • Método 245.1 de la EPA de EE. UU. Técnica manual de vapor frío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E438, Tipo I, Clase A
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para determinar formas inorgánicas de mercurio y mercurio orgánico en agua potable, superficial y salina, así como en residuos domésticos e industriales
Para utilizar con (equipo) Para frascos de DBO de 300 ml
Material Vidrio de borosilicato