Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Wide-Mouth Packers without Closures
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
paquete de 216
paquete de 36
paquete de 432
paquete de 60
paquete de 84
Description
- Vidrio sodo-cálcico conforme a USP Tipo III
- Permite eliminar fácilmente el contenido
Specifications
Specifications
| Capacidad | 30 ml |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Capacidad (imperial) | 1 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 1,45 in |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Altura (imperial) | 2,55 in |
| Tamaño del tapón | 28-400 mm |
| Diámetro (métrico) | 37 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction