Learn More
DWK Life Sciences Frascos para encajadora ámbar de boca ancha Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PP
Código de producto. p-2712811 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400
53-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. 10532193
Marca: DWK Life Sciences W216945
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vidrio ámbar para almacenar polvos fotosensibles
  • Vidrio sodo-cálcico conforme a USP Tipo III
  • Permite eliminar fácilmente el contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 30 ml (1 oz)
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,45 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 67 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha con tapón
Altura (imperial) 2,63 in
Revestimiento del tapón PTFE/polipropileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.