Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivo de vidrio ámbar con tapón de vidrio esmerilado Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Frasco de vidrio de borosilicato ámbar con boca estrecha
- Protege reactivos y soluciones sensibles a la luz
- El tapón plano octagonal de vidrio esmerilado proporciona un excelente sellado; protege el borde superior del frasco del polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 2,08 pulg. |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Ámbar |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Altura (imperial) | 4,52 in |
| Material del cierre | Vidrio de borosilicato |
| Mostrar más |