Learn More
DWK Life Sciences Viales E-Z de vidrio ámbar Wheaton™
Código de producto. 12444911 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color (sello):
Azul
Natural
Rojo
Verde
Material (revestimiento):
PTFE/silicona
PTFE/silicona/PTFE
Teflón y goma
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color (sello) Material (revestimiento) unitSize
12444911 Rojo Teflón y goma paquete de 100
12404921 Verde PTFE/silicona paquete de 100
12434921 Azul PTFE/silicona/PTFE paquete de 100
12494911 Azul PTFE/silicona paquete de 100
12434911 Natural Teflón y goma paquete de 100
12464911 Verde Teflón y goma paquete de 100
12484911 Rojo PTFE/silicona paquete de 100
12474911 Natural PTFE/silicona paquete de 100
12424921 Rojo PTFE/silicona/PTFE paquete de 100
12454911 Azul Teflón y goma paquete de 100
10 options
Código de producto. 12444911
Marca: DWK Life Sciences W2251730103
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los viales E-Z de Wheaton tienen una abertura un 40 % más grande que mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño en las agujas del muestreador automático.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente y ámbar certificado
  • Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
  • La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color (sello) Rojo
Material (revestimiento) Teflón y goma
Color Rojo
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 1,8 mL
Septo Revestimiento de 0,002 PTFE/0,037 caucho
Altura (imperial) 1,25 in
Material (sello) Aluminio
Estilo de cuello Crimp Top
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 100/Paq.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm