Learn More
DWK Life Sciences Viales E-Z de vidrio ámbar Wheaton™
Código de producto. 12434921 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color (sello):
Azul
Natural
Rojo
Verde
Material (revestimiento):
PTFE/silicona
PTFE/silicona/PTFE
Teflón y goma
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color (sello) Material (revestimiento) unitSize
12434921 Azul PTFE/silicona/PTFE paquete de 100
12404921 Verde PTFE/silicona paquete de 100
12494911 Azul PTFE/silicona paquete de 100
12434911 Natural Teflón y goma paquete de 100
12444911 Rojo Teflón y goma paquete de 100
12464911 Verde Teflón y goma paquete de 100
12484911 Rojo PTFE/silicona paquete de 100
12474911 Natural PTFE/silicona paquete de 100
12424921 Rojo PTFE/silicona/PTFE paquete de 100
12454911 Azul Teflón y goma paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12434921 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W2251730304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales E-Z de Wheaton tienen una abertura un 40 % más grande que mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño en las agujas del muestreador automático.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente y ámbar certificado
  • Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
  • La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Azul
Material (revestimiento) PTFE/silicona/PTFE
Color Azul
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 1,8 mL
Septo Revestimiento de 0,005 PTFE/0,05 silicona/0,005 PTFE
Altura (imperial) 1,25 in
Material (sello) Aluminio
Estilo de cuello Crimp Top
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 100/Paq.
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm