Description
- Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente y ámbar certificado
- Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
- La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
Specifications
Specifications
| Color (sello) | Verde |
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Color | Verde |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Septo | Revestimiento R/W 0,005 PTFE/0,05 silicona |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Material (sello) | Aluminio |
| Estilo de cuello | Crimp Top |
| Show More |