Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuentagotas de vidrio ámbar Wheaton™
Código de producto. p-3207803 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 10236504
Marca: DWK Life Sciences W211734
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suministra soluciones de indicador o coloración gota a gota
  • Se completa con un tapón de vidrio
  • El frasco se sella con un giro parcial del tapón de vidrio esmerilado
  • Fabricado con vidrio sodocálcico que cumple los requisitos Tipo III de la USP
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1,69 oz., 50 ml
Capacidad (métrico) 50 mL
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,77 in
Incluye Tapón vertedor
Material De cristal
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Altura (imperial) 3,74 in
Material del cierre Vidrio
Diámetro (métrico) 45 mm
Tipo de tapón Tapón