Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE y con revestimiento de PE
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
El vidrio sodocálcico ámbar tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
- La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones (solicitar tapones por separado).
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 2,36 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | USP tipo III |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |