Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE y con revestimiento de PE
Código de producto. 10061382 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10061382 125 ml 22-400 mm paquete de 24
10051382 30 ml 20-400 mm paquete de 48
10623143 60 ml 20-400 mm paquete de 24
10633143 250 ml 24-400 mm paquete de 12
10376422 500 mL 28-400 mm paquete de 12
10234642 1000 mL 33-400 mm paquete de 12
6 options
Código de producto. 10061382
Marca: DWK Life Sciences W216844
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio sodocálcico ámbar tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
El vidrio sodocálcico ámbar tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
  • La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones (solicitar tapones por separado).
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,88 in
Material De cristal
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 112 mm
Altura (imperial) 4,4 in
Revestimiento del tapón PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 22-400 mm
Diámetro (métrico) 48 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca