Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Código de producto. 10011362 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Envase:
Paquete Valu-Bulk
Paquete práctico
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 160
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 30
paquete de 48
paquete de 60
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase unitSize
10011362 1000 mL Paquete práctico paquete de 12
10396992 30 mL Paquete práctico paquete de 48
10691993 60 mL Paquete práctico paquete de 24
12339779 60 mL Paquete Valu-Bulk paquete de 288
12349779 125 mL Paquete Valu-Bulk paquete de 160
10541043 125 mL Paquete práctico paquete de 24
10708524 250 mL Paquete práctico paquete de 12
10225262 500 mL Paquete práctico paquete de 12
12369779 500 mL Paquete Valu-Bulk paquete de 60
12379779 1000 mL Paquete Valu-Bulk paquete de 30
10 options
Código de producto. 10011362
Marca: DWK Life Sciences W216841
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
  • Disponible en paquete práctico particionado o cajas de cartón Valu-Bulk™
  • Los frascos en paquetes prácticos vienen con etiquetas de comunicación de riesgos para la identificación del contenido y etiquetas de signos de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o el almacenamiento a largo plazo
Cada caja de frascos en paquetes prácticos incluye etiquetas de comunicación de peligros para la identificación del contenido y etiquetas a prueba de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o almacenamiento a largo plazo
Información de órdenes
Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 mL
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 3,7 in
Material Vidrio sodocálcico
Envase Paquete práctico
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 208 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Altura (imperial) 8,18 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 94 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí