Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
- Disponible en paquete práctico particionado o cajas de cartón Valu-Bulk™
- Los frascos en paquetes prácticos vienen con etiquetas de comunicación de riesgos para la identificación del contenido y etiquetas de signos de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o el almacenamiento a largo plazo
Cada caja de frascos en paquetes prácticos incluye etiquetas de comunicación de peligros para la identificación del contenido y etiquetas a prueba de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o almacenamiento a largo plazo
Información de órdenes
Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1 oz., 30 ml |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Capacidad (imperial) | 1 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 1,22 in |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Envase | Paquete práctico |
| Color del tapón | Blanco |
| Altura (métrico) | 79 mm |
| Altura (imperial) | 3,1 pulg. |
| Mostrar más |