Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar Wheaton™ con tapones cónicos con revestimiento de PE
Código de producto. 13277449 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Tamaño del tapón:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
13277449 30 mL 20-400 mm paquete de 48
11551115 60 ml 20-400 mm paquete de 24
12339769 125 mL 22-400 mm paquete de 24
12349769 250 mL 24-400 mm paquete de 12
12359769 500 ml 28-400 mm paquete de 12
12369769 1000 mL 33-400 mm paquete de 12
6 options
Código de producto. 13277449
Marca: DWK Life Sciences W216848
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
  • La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz., 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,22 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Negro
Altura (métrico) 79 mm
Altura (imperial) 3,1 pulg.
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca