Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar Wheaton™ con tapones cónicos con revestimiento de PE
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
- La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 2,95 in |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Color del tapón | Negro |
| Altura (métrico) | 168 mm |
| Altura (imperial) | 6,6 in |
| Revestimiento del tapón | Polietileno |
| Mostrar más |