Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston ámbar Wheaton™ con tapones cónicos con revestimiento de PE
Código de producto. 12349769 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Tamaño del tapón:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. 12349769
Marca: DWK Life Sciences W216851
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio sodocálcico ámbar Tipo III protege las soluciones sensibles a la luz
  • La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 oz., 250 ml
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 2,36 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Negro
Altura (métrico) 138 mm
Altura (imperial) 5,43 pulg.
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 24-400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca