Learn More
DWK Life Sciences Cápsulas de aluminio perforadas Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Descripción
Los cierres rasgables se pueden retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco.Los cierres de aluminio rasgables Wheaton™ sin revestimiento están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
- Buenas propiedades de barrera
- La selección de colores incluye natural, rojo, azul y verde
- Químicamente resistentes al alcohol y la acetona, entre muchos otros
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Tipo de producto | Rasgable completo |