Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio Wheaton™: con revestimiento de PTFE en un lado, septum de caucho
Código de producto. 10062033 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Cantidad:
100/Paq.
1000/caja
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10062033
Marca: DWK Life Sciences 22422201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones ideales para cromatografía y otras aplicaciones de instrumentación
  • El cierre con la parte superior abierta permite llenar o recuperar contenido con una jeringa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Revestimiento de PTFE
Color Natural
Material Aluminio
Cantidad 1000/caja
Tipo Arrancado de disco central
Tamaño del tapón 13 mm