Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio Wheaton™: con revestimiento de PTFE en un lado, septum de caucho
Código de producto. p-4909490 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/Paq.
1000/caja
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño del tapón unitSize
11798709 100/Paq. 20 mm paquete de 1000
10062033 1000/caja 13 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11798709 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 22422301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones ideales para cromatografía y otras aplicaciones de instrumentación
  • El cierre con la parte superior abierta permite llenar o recuperar contenido con una jeringa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Revestimiento de PTFE en un lado
Color Natural
Material Aluminio
Cantidad 100/Paq.
Tamaño del tapón 20 mm
Tipo de producto Arrancado de disco central