Learn More
DWK Life Sciences Tapones de aluminio: una pieza
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Natural
Verde
Tamaño del tapón:
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Buenas propiedades de barrera
- La selección de colores incluye natural, rojo, azul y verde
- Resistentes a productos químicos como el alcohol y a la acetona, entre otros
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tipo | Arrancado de disco central |
| Tamaño del tapón | 13 mm |