Learn More
DWK Life Sciences Cierres rasgables de discos centrales de aluminio Wheaton™, sin revestimiento
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Buenas propiedades de barrera
- La selección de colores incluye natural, rojo, azul y verde
- Resistentes a productos químicos como el alcohol y a la acetona, entre otros
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Tipo de producto | Parte superior sólida |