Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio Wheaton™: Tapón articulado
Código de producto. 18435652 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
18435652 13 mm paquete de 1000
10718404 20 mm paquete de 1000
2 options
Código de producto. 18435652
Marca: DWK Life Sciences W224202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los cierres con tapón articulado son fáciles de usar, esterilizables en autoclave y a prueba de manipulación
  • La parte superior de plástico rojo se abre fácilmente con la presión del pulgar, exponiendo el cierre de aluminio con el orificio central y el anillo de tiro
  • Para viales con un DE de 13 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Material Aluminio
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 13 mm
Tipo de producto Tapón articulado