Descripción
- Abertura 40 % mayor que los viales estándar
- Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente y ámbar
- Insertos de volumen limitado
- Rosca de 9 mm
- Usar con tapones de rosca Wheaton ABC
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Marking Spot | Sí |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Mostrar más |