Learn More
DWK Life Sciences Paquetes prácticos de viales de vidrio ámbar Wheaton™ ABC
Código de producto. 12484891 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color del tapón:
Natural
Negro
Septo:
PTFE azul, silicona blanca
Precortados:
No
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Marking Spot Color del tapón Septo Precortados unitSize
12484891 Sí Negro PTFE azul, silicona blanca No paquete de 100
12474891 Sí Natural PTFE azul, silicona blanca No paquete de 100
12454891 No Natural PTFE azul, silicona blanca No paquete de 100
12464891 No Negro PTFE azul, silicona blanca No paquete de 100
4 options
Código de producto. 12484891
Marca: DWK Life Sciences W2251570401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I ámbar
  • Tapón de rosca de 12 x 32 mm con tapón de rosca ABC de 9 mm
  • Disponible con o sin etiqueta de escritura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Color Negro
Material Vidrio de borosilicato
Precortados No
Volumen (métrico) 1,8 mL
Septo PTFE azul, silicona blanca
Altura (imperial) 1,25 in
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm