Learn More
DWK Life Sciences Paquetes prácticos de viales de vidrio ámbar Wheaton™ ABC
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescription
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I ámbar
- Tapón de rosca de 12 x 32 mm con tapón de rosca ABC de 9 mm
- Disponible con o sin etiqueta de escritura
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,47 in, 12 mm |
| Color | Negro |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Septo | PTFE azul, silicona blanca |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Show More |