Learn More
DWK Life Sciences Matraz de filtración de 1000 ml Wheaton™ con junta 40/35
Tienda Wheaton Science Products ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de partículas o contaminación microbiológica |
| Para utilizar con (equipo) | Conjunto de filtración de 90 mm |
| N.º por caja | 1/caja |
| Tipo de producto | Matraz de filtración con revestimiento de seguridad |