Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Viales para muestreador automático de 8 x 40 mm, sin tapas
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescription
- Diámetro: 8mm
- Altura: 40mm
- Tapón: Tapón
Specifications
Specifications
| Color | Natural |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 0,7 mL |
| Altura (imperial) | 1,57 in |
| Incluye | Sólo viales; Las gorras se venden por separado. |
| Tipo de tapón | Tapón |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Altura (métrico) | 40 mm |