Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Viales para muestreador automático de 8 x 40 mm, sin tapas
Código de producto. 12664793 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,7 mL
1 mL
Color:
Natural
Transparente
Material:
Polipropileno
Vidrio de borosilicato
Cantidad:
1000/Paq.
500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Color Material Cantidad unitSize
12664793 0,7 mL Natural Polipropileno 1000/Paq. paquete de 1000
10773447 1 mL Transparente Vidrio de borosilicato 500/caja paquete de 1000
2 options
Código de producto. 12664793
Marca: DWK Life Sciences 225242
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Viales para cromatografía diseñados para un funcionamiento sin problemas en la mayoría de los muestreadores automáticos.
  • Diámetro: 8mm
  • Altura: 40mm
  • Tapón: Tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 0,7 mL
Altura (imperial) 1,57 in
Incluye Sólo viales; Las gorras se venden por separado.
Tipo de tapón Tapón
Cantidad 1000/Paq.
Tamaño del tapón 8 mm
Altura (métrico) 40 mm