Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 60mL BOD Bottles with Glass Pennyhead Stoppers
Código de producto. 12423711 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
N.º de secuencia:
De 1 a 36
De 37 a 72
Desde 73 hasta 108
Opciones
Sin numerar
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. N.º de secuencia unitSize
12423711 De 1 a 36 paquete de 36
12413711 Sin numerar paquete de 36
12483711 Opciones paquete de 36
12443711 De 37 a 72 paquete de 36
12463711 Desde 73 hasta 108 paquete de 36
5 options
Código de producto. 12423711
Marca: DWK Life Sciences 22749401G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene las muestras de forma segura con estos frascos para DBO, que incluyen tapones tipo pennyhead
  • Fabricado de vidrio de borosilicato de tipo I
  • Altura: 115mm (4,53 in)
  • Diámetro: 43mm (1,69 in)
  • Capacidad: 60 ml (2 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras
Volumen (métrico) 60 mL
Para utilizar con (aplicación) Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica
Punto de marca
Material Vidrio de borosilicato
N.º de secuencia De 1 a 36
Tapón Pennyhead
Volumen (imperial) 2,02 oz
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 11,5 cm
Diámetro (imperial) 1,69 in
Diámetro (métrico) 4,3 cm