Learn More
DWK Life Sciences Soporte de vidrio fritado Wheaton™ para conjuntos de filtración de 47 mm con conexiones de tapón n.º 8
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- El vidrio cumple las especificaciones de ASTM E 438, Tipo I, Clase A
- Incluye una base de soporte de vidrio fritado de gran porosidad (40-60 µm)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Clase A |
| Para utilizar con (equipo) | Conjunto de filtración de 47 mm |
| Material | Vidrio |
| N.º por caja | 1/caja |
| Tipo | Base de soporte fritada |