Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de filtración y accesorios Wheaton™de 47 mm
Código de producto. 11764139 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Base
Conjunto de filtración
Embudo
Junta de la pantalla de soporte
Material:
PTFE
Vidrio
Vidrio de borosilicato
Vidrio recubierto de PTFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Tipo Material unitSize
11764139 Junta de la pantalla de soporte PTFE paquete de 6
11718859 Base Vidrio cada uno
12411581 Conjunto de filtración Vidrio de borosilicato cada uno
12431581 Embudo Vidrio recubierto de PTFE cada uno
11561315 Conjunto de filtración PTFE cada uno
5 options
Código de producto. 11764139
Marca: DWK Life Sciences 419366
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para la filtración de soluciones viscosas o proteaginosas para producir una filtración ultralimpia. Los accesorios y el conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
Diseñados para la filtración de soluciones viscosas o proteaginosas para producir una filtración ultralimpia.Los accesorios y el conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
  • Incluye embudo graduado de 300 ml
  • Incluye junta de la pantalla de soporte de PTFE
  • Incluye una abrazadera anodizada y un tapón de silicona n.º 8
  • Incluye un soporte de acero inoxidable 316 con tamiz de malla 120
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Conjunto de filtración de 47 mm
Material PTFE
N.° por paquete 6 Pk.
Tipo Junta de la pantalla de soporte
Diámetro (métrico) 47 mm