Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración y accesorios Wheaton™de 25 mm
Código de producto. 12451571 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Base de vidrio fritada
Conjunto de filtración
Embudo
Matraz de filtración
Tapón de silicona n.º 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Tipo unitSize
12451571 Conjunto de filtración cada uno
11754309 Tapón de silicona n.º 5 paquete de 6
12461571 Embudo cada uno
12481571 Base de vidrio fritada cada uno
12487121 Matraz de filtración cada uno
5 options
Código de producto. 12451571
Marca: DWK Life Sciences 419325
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre una amplia gama de conjuntos de filtración y accesorios para satisfacer las necesidades de su aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Clase A
Para utilizar con (equipo) Conjunto de filtración de 25mm
Tamaño de poro 40-60 μm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de partículas o contaminación microbiológica; filtración general
Incluye Una base de soporte de vidrio fritado de gran porosidad (de 40 a 60 μm), embudo graduado de 15 ml, pinza de aluminio anodizado, un tapón de silicona n.º 5, conexión para tubos de 0.25 pulg de diámetro interno
N.º por caja 1/caja
Tipo Conjunto de filtración