Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo para líquidos de PET de 20 ml, con tapones conectados
Código de producto. 12477351 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Material (revestimiento):
Lámina de metal/corcho
Lámina de metal/pulpa
Polietileno
Polietileno expandido
Sin septum
Material del cierre:
Polietileno
Polipropileno
Urea
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Material (revestimiento) Material del cierre unitSize
12477351 Lámina de metal/corcho Urea paquete de 500
10515693 Polietileno expandido Polipropileno paquete de 500
12487351 Sin septum Polietileno paquete de 500
11758929 Lámina de metal/pulpa Polipropileno paquete de 500
11758839 Polietileno Urea paquete de 500
5 options
Código de producto. 12477351
Marca: DWK Life Sciences 986732
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para un rendimiento óptimo en el laboratorio. Los viales de centelleo líquido de PET de 20 ml Wheaton™ con tapones acoplados ofrecen baja permeabilidad a disolventes y recuentos de fondo mínimos.
  • La claridad del vidrio con la seguridad del plástico
  • El vial se puede incinerar; no se generan gases perjudiciales
  • Los viales ofrecen baja permeabilidad a los disolventes y recuentos de fondo mínimo
Información de órdenes
BlancoEnvasados en bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Lámina de metal/corcho
Diámetro exterior (imperial) 1,06 in, 27 mm
Color Blanco
Material PET
Volumen (métrico) 20 mL
Para utilizar con (aplicación) Ofrece baja permeabilidad para los recuentos de fondo mínimo y de disolventes; los viales se pueden incinerar con seguridad; no se genera gas dañino
Altura (imperial) 2,4 in
Tipo de empaquetado Bandeja
Volumen (imperial) 0.67 oz
Material del cierre Urea
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 61 mm