Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Código de producto. 12472741 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Marking Spot unitSize
12472741 Transparente Sí paquete de 1000
12492741 Ámbar Sí paquete de 1000
12482741 Ámbar No paquete de 1000
3 options
Código de producto. 12472741
Marca: DWK Life Sciences 22479401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales con rosca Wheaton de 15 x 45 están diseñados principalmente para su uso en los Waters WISP™ de 48 posiciones y otros muestreadores automáticos. Los viales están fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I y se presentan en bandejas de 100 unidades envasadas al vacío para mayor comodidad y limpieza.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato tipo I transparente y ámbar
  • Insertos de volumen limitado disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 4 mL
Altura (imperial) 1,77 in
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 45 mm